Learn More
Trajan™ GC Liner for Perkin Elmer Splitless ID=4mm, Deactivated (VE=5Stck.)
Artikelnummer. 10635461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10635461 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10635461 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 092091
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 100 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm