Learn More
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: Side Hole
Artikelnummer. 10509542
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 G
23 G
Innendurchmesser (metrisch):
0.32 mm
0.65 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.63 mm
1.07 mm
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10509542 23 G 0.32 mm 0.63 mm 2 Stück
10789294 19 G 0.65 mm 1.07 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509542 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 039803
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatznadel für 1 ml bis 100 ml gasdichte manuelle Spritzen. 50 mm Nadellänge.
  • Luer-Lock-Ersatznadeln
  • Für die Verwendung mit gasdichten 1 ml bis 100 ml-Spritzen
  • Nadellänge: 50 mm
  • Spitze mit Seitenloch
  • ±1 % Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.012 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.024 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze Seitliches Loch oder Kuppel
Anschlusstyp Luer-Lock