Learn More
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: Side Hole
Artikelnummer. p-4911133
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 G
23 G
Innendurchmesser (metrisch):
0.32 mm
0.65 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.63 mm
1.07 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10509542
Marke: Trajan™ 039803
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatznadel für 1 ml bis 100 ml gasdichte manuelle Spritzen. 50 mm Nadellänge.
  • Luer-Lock-Ersatznadeln
  • Für die Verwendung mit gasdichten 1 ml bis  100 ml-Spritzen
  • Nadellänge: 50 mm
  • Spitze mit Seitenloch
  • ±1 % Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.012 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.024 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze Seitliches Loch oder Kuppel
Anschlusstyp Luer-Lock