Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für 10 μl-Spritzen
Artikelnummer. 15228593
Change view
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Konus
On-Column
Innendurchmesser (metrisch):
0.1 mm
0.11 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.17 mm
0.23 mm
0.63 mm
Länge (metrisch) Kanüle:
50 mm
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Art der Kanülenspitze Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kanüle unitSize
15228593 Konus 0.11 mm 0.63 mm 50 mm 2 Stück
10166970 On-Column 0.1 mm 0.17 mm 100 mm 1 Stück
10176970 On-Column 0.1 mm 0.23 mm 75 mm 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 15228593
Marke: Trajan™ 037011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.11 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Produkttyp Ersatznadel
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen (10 μl)