Learn More
Trajan™ Ersatznadel für 25- bis 500-Liter-μSpritzen
Artikelnummer. 15278593
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23 G
25 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
LC
Länge (metrisch) Kanüle:
70 mm
70 mm
115 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Länge (metrisch) Kanüle Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15278593 25 G Konus 115 mm 0.5 mm 2 Stück
10108538 23 G Kegel 70 mm 0.63 mm 5 Stück
10107170 22 G LC 70 mm 0.7 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15278593 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 038060
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Produkttyp Ersatznadel
Länge (metrisch) Kanüle 115 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze (25 bis 500 μl)