Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Artikelnummer. 15228583
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Ummantelung/LC
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen
Mikrovolumen-Spritzen (1 μl)
On-Column-Spritze
Spritzennadeln (0,5 μl), Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15228583
Marke: SGE™ 033772
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit 0.5 bis 1 μl-Spritzen
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Specifications
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,006 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.02 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzennadeln (0,5 μl), Spritzen