Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Artikelnummer. 15298573
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Ummantelung/LC
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen
Mikrovolumen-Spritzen (1 μl)
On-Column-Spritze
Spritzennadeln (0,5 μl), Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15298573
Marke: SGE™ 033605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung mit 0.5 bis 1 μl-Spritzen
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 32 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.003 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.009 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.1 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.22 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 4 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen