Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Artikelnummer. 11922605
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga.
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
LC
Seitliche Öffnung
Seitliches Loch oder Kuppel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.6 in.
2 in.
2.7 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,019 in.
0.02 Zoll
0.028 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11922605
Marke: SGE™ 037010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Edelstahl
Aus Edelstahl
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 26 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.004 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.11 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze (10 μl)