Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga.
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
LC
Seitliche Öffnung
Seitliches Loch oder Kuppel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.6 in.
2 in.
2.7 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,019 in.
0.02 Zoll
0.028 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 26 ga. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.004 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,01 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Ersatznadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Mehr anzeigen |