Learn More
Trajan™ Ersatzkolben
Artikelnummer. 15248533
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml)
Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl)
Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
P250-GT Code-Spritze (250 μl)
Rheodyne und Valco Ventile
Spritze 009472, 009462
Spritze; 100 μl
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (10 μl)
Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze
Produkttyp:
Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT
Ersatzkolben, 10A-VP
Ersatzkolben, 10R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10-GP-GT
Ersatzkolben, P100-GT
Ersatzkolben, P100F-C/T-GT
Ersatzkolben, P100R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10F-BT-GT
Ersatzkolben, P10F-C/T-GT
Ersatzkolben, P10MD-GT
Ersatzkolben, P10R-GT
Ersatzkolben, P25-GT
Ersatzkolben, P250F-CTC-GT
Ersatzkolben, P250R-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-CTC-GT
Ersatzkolben, P25MD-GT
Ersatzkolben, P25R-C/T-GT
Ersatzkolben, P500-GT
Ersatzkolben, P500F-CTC-GT
Ersatzkolben, P50F-C/T-GT
Ersatzkolben, P5F-PE-GT
Ersatzkolben, P5MD-GT
Kolben
Nur 50 ml-Ersatzkolben
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Produkttyp unitSize
15248533 Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl) Ersatzkolben, P10R-GT 2 Stück
15208533 Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze Ersatzkolben, P10-GP-GT 1 Stück
15248573 Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze Ersatzkolben, P500F-CTC-GT 1 Stück
15258533 Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze Ersatzkolben, P10F-C/T-GT 2 Stück
10274982 Spritzennadeln (10 μl) Ersatzkolben, 10A-VP 1 Stück
15298523 Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze Ersatzkolben, P10F-C/T-GT 1 Stück
12801901 Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben, P5F-PE-GT 1 Stück
15218543 Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben, P25F-C/T-GT 1 Stück
15298533 Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel Ersatzkolben, P25-GT 1 Stück
12841901 Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P100-GT 1 Stück
10388254 Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel Ersatzkolben, P100R-C/T-GT 1 Stück
15288563 Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml) Ersatzkolben, P10MD-GT 1 Stück
15268563 Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P5MD-GT 1 Stück
10424540 Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel Ersatzkolben, P500-GT 1 Stück
15208573 Spritze 009472, 009462 Ersatzkolben, P25MD-GT 1 Stück
15238573 Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze Ersatzkolben, P250F-CTC-GT 1 Stück
15228573 Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze Ersatzkolben, P25F-CTC-GT 1 Stück
15208543 Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben, P25R-C/T-GT 1 Stück
15288543 Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P100F-C/T-GT 1 Stück
15278533 Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze Ersatzkolben, 10R-C/T-GT 2 Stück
15268543 Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben, P50F-C/T-GT 1 Stück
15238553 Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze Ersatzkolben, P250R-C/T-GT 1 Stück
15268533 Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl) Ersatzkolben, P10F-BT-GT 1 Stück
15228543 Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT 1 Stück
10525749 P250-GT Code-Spritze (250 μl) Kolben 1 Stück
15298543 Spritze; 100 μl Kolben 1 Stück
10897130 Rheodyne und Valco Ventile Nur 50 ml-Ersatzkolben 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 15248533
Marke: Trajan™ 031811
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersatzkolben sind für alle SGE gasdichten Spritzen erhältlich.
  • Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
  • Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Spezifikation
Material PTFE (Spitze)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für die IN-VITRO-Anwendung. Nur für Laboranalysatoren. Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen.
Produkttyp Ersatzkolben, P10R-GT
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)