Learn More
- Home
- Products
- Spritzen für die Chromatographie
- Zubehör für Chromatographiespritzen
- Trajan™ Ersatzkolben
Trajan™ Ersatzkolben
Artikelnummer. 15248573
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml)
Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl)
Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
P250-GT Code-Spritze (250 μl)
Rheodyne und Valco Ventile
Spritze 009472, 009462
Spritze; 100 μl
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (10 μl)
Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze
Produkttyp:
Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT
Ersatzkolben, 10A-VP
Ersatzkolben, 10R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10-GP-GT
Ersatzkolben, P100-GT
Ersatzkolben, P100F-C/T-GT
Ersatzkolben, P100R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10F-BT-GT
Ersatzkolben, P10F-C/T-GT
Ersatzkolben, P10MD-GT
Ersatzkolben, P10R-GT
Ersatzkolben, P25-GT
Ersatzkolben, P250F-CTC-GT
Ersatzkolben, P250R-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-CTC-GT
Ersatzkolben, P25MD-GT
Ersatzkolben, P25R-C/T-GT
Ersatzkolben, P500-GT
Ersatzkolben, P500F-CTC-GT
Ersatzkolben, P50F-C/T-GT
Ersatzkolben, P5F-PE-GT
Ersatzkolben, P5MD-GT
Kolben
Nur 50 ml-Ersatzkolben
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15248573 | Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P500F-CTC-GT | 1 Stück |
| 15208533 | Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P10-GP-GT | 1 Stück |
| 15258533 | Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P10F-C/T-GT | 2 Stück |
| 10274982 | Spritzennadeln (10 μl) | Ersatzkolben, 10A-VP | 1 Stück |
| 15298523 | Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P10F-C/T-GT | 1 Stück |
| 12801901 | Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben, P5F-PE-GT | 1 Stück |
| 15218543 | Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben, P25F-C/T-GT | 1 Stück |
| 15298533 | Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel | Ersatzkolben, P25-GT | 1 Stück |
| 15248533 | Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl) | Ersatzkolben, P10R-GT | 2 Stück |
| 12841901 | Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P100-GT | 1 Stück |
| 10388254 | Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel | Ersatzkolben, P100R-C/T-GT | 1 Stück |
| 15288563 | Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml) | Ersatzkolben, P10MD-GT | 1 Stück |
| 15268563 | Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P5MD-GT | 1 Stück |
| 10424540 | Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel | Ersatzkolben, P500-GT | 1 Stück |
| 15208573 | Spritze 009472, 009462 | Ersatzkolben, P25MD-GT | 1 Stück |
| 15238573 | Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P250F-CTC-GT | 1 Stück |
| 15228573 | Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P25F-CTC-GT | 1 Stück |
| 15208543 | Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben, P25R-C/T-GT | 1 Stück |
| 15288543 | Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P100F-C/T-GT | 1 Stück |
| 15278533 | Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze | Ersatzkolben, 10R-C/T-GT | 2 Stück |
| 15268543 | Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben, P50F-C/T-GT | 1 Stück |
| 15238553 | Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze | Ersatzkolben, P250R-C/T-GT | 1 Stück |
| 15268533 | Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl) | Ersatzkolben, P10F-BT-GT | 1 Stück |
| 15228543 | Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel | Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT | 1 Stück |
| 10525749 | P250-GT Code-Spritze (250 μl) | Kolben | 1 Stück |
| 15298543 | Spritze; 100 μl | Kolben | 1 Stück |
| 10897130 | Rheodyne und Valco Ventile | Nur 50 ml-Ersatzkolben | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15248573
Marke: Trajan™ 0318928
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
- Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE (Spitze) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nur für die IN-VITRO-Anwendung. Nur für Laboranalysatoren. Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen. |
| Produkttyp | Ersatzkolben, P500F-CTC-GT |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze |