Learn More
Trajan™ Ersatzkolben
Artikelnummer. 15268533
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abnehmbares Anschlusstück, gasdichte Spritze (10 ml)
Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl)
Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
P250-GT Code-Spritze (250 μl)
Rheodyne und Valco Ventile
Spritze 009472, 009462
Spritze; 100 μl
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (100 μl), gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (10 μl)
Spritzennadeln (10 μl), feste, gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (250 μl), gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (25 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (500 μl), CTC Gasdichte Spritze
Spritzennadeln (500 μl), gasdichte Spritze mit fester oder abnehmbarer Nadel
Spritzennadeln (50 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 μl), gasdichte Spritze mit fester Nadel
Spritzennadeln (5 ml), gasdichte Spritze
Produkttyp:
Ersatzkolben (alte Ausführung), P25F-BT-GT
Ersatzkolben, 10A-VP
Ersatzkolben, 10R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10-GP-GT
Ersatzkolben, P100-GT
Ersatzkolben, P100F-C/T-GT
Ersatzkolben, P100R-C/T-GT
Ersatzkolben, P10F-BT-GT
Ersatzkolben, P10F-C/T-GT
Ersatzkolben, P10MD-GT
Ersatzkolben, P10R-GT
Ersatzkolben, P25-GT
Ersatzkolben, P250F-CTC-GT
Ersatzkolben, P250R-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-C/T-GT
Ersatzkolben, P25F-CTC-GT
Ersatzkolben, P25MD-GT
Ersatzkolben, P25R-C/T-GT
Ersatzkolben, P500-GT
Ersatzkolben, P500F-CTC-GT
Ersatzkolben, P50F-C/T-GT
Ersatzkolben, P5F-PE-GT
Ersatzkolben, P5MD-GT
Kolben
Nur 50 ml-Ersatzkolben
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15268533
Marke: Trajan™ 03181201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatzkolben sind für alle SGE gasdichten Spritzen erhältlich.
  • Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
  • Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Spezifikation
Material PTFE (Spitze)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für die IN-VITRO-Anwendung. Nur für Laboranalysatoren. Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen.
Produkttyp Ersatzkolben, P10F-BT-GT
Zur Verwendung mit (Geräte) Feste Nadel, gasdichte Spritze (10 μl)