Learn More
Trajan™ Ersatzkolben für eVol und eVol NMR Spritzen
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | eVol NMR-Spritze (500 μl) |