Learn More
Trajan™ Ersatzventile
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spritze (50 μl bis 2 l)
Spritze (5 ml bis 2 l)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Push-Pull-Ventil mit Luer-Lock-Anschluss für 25 μl bis 2.5 ml-Spritzen mit abnehmbarer Nadel
- Drucktastenventil mit Luer-Lock-Anschluss. Geeignet für 5 ml- bis 2 l-Spritzen mit abnehmbarem Luer-Lock oder abnehmbarer Nadel
- Luer-Lock-Ventil für alle Luer-Lock- und Luer-Konus-Spritzen oder andere Luer-Geräte. Ideal, wenn ein schneller Nadelwechsel erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Drücken Sie den Luer-Lock-Druckknopf |
| Produkttyp | Ersatzventil |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze (5 ml bis 2 l) |