Learn More
Trajan™ Ersatzventile für Luer-Lock-Spritzen
Artikelnummer. 12907626
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spritze (5 ml bis 2 l)
Spritze (50 μl bis 2 l)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12907626 Spritze (50 μl bis 2 l) 1 Stück
11947534 Spritze (5 ml bis 2 l) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12907626 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 031915
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um eine Probe vor der Injektion unter Druck zu setzen, ist eine SGE-Spritze mit einem Ventil vormontiert
  • Push-Pull-Ventil mit Luer-Lock-Anschluss für 25 μl bis 2.5 ml-Spritzen mit abnehmbarer Nadel
  • Drucktastenventil mit Luer-Lock-Anschluss. Geeignet für 5 ml- bis 2 l-Spritzen mit abnehmbarem Luer-Lock oder abnehmbarer Nadel
  • Luer-Lock-Ventil für alle Luer-Lock- und Luer-Konus-Spritzen oder andere Luer-Geräte. Ideal, wenn ein schneller Nadelwechsel erforderlich ist
Spezifikation
Beschreibung Luer-Lock und Luer-Konus
Produkttyp Ersatzventil
Volumen (metrisch) 25 μl bis 2,5 ml
Produktlinie Trajan
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze (50 μl bis 2 l)
Anschlusstyp Luer-Lock; Luer-Konus