Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10229010
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 ga.
26 ga.
Enthält:
Kolbenschutz
Standard-Kolben
Menge:
10 Packung
6 Packungen
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Enthält Menge Packungsgröße
10229010 50 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10518502 5 μl 26 ga. Kolbenschutz Je 1 Stück
12937536 10 μl 26 ga. Kolbenschutz 10 Packung -
10607171 10 μl 26 ga. Kolbenschutz Je 1 Stück
10127070 10 μl 26 ga. Kolbenschutz 6 Packungen 6 Stück
11941134 25 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10625471 100 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10559072 250 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10771422 500 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10229010 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 004000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.85 €
    56.33 € / 1 Stück
    Sparen 11.52 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.5 mm
Enthält Standard-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Mikrovolumen-Spritze
Graduierungen Hauptfach – 5,0 μL, Moll - 1.0 μL
Modell Gehäuse 50F
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Befestigt
Graduated Ja