Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10518502
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 ga.
26 ga.
Enthält:
Kolbenschutz
Standard-Kolben
Menge:
10 Packung
6 Packungen
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Enthält Menge unitSize
10518502 5 μl 26 ga. Kolbenschutz Je 1 Stück
12937536 10 μl 26 ga. Kolbenschutz 10 Packung -
10607171 10 μl 26 ga. Kolbenschutz Je 1 Stück
10127070 10 μl 26 ga. Kolbenschutz 6 Packungen 6 Stück
11941134 25 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10229010 50 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10625471 100 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10559072 250 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10771422 500 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10518502 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 001000
Verfügbar ab: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Specifikationer
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder)
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,47 mm
Enthält Kolbenschutz
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Mikrovolumen-Spritze
Graduierungen Groß - 0,5 μl, Klein - 0,1 μl
Modell Gehäuse 5F
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Befestigt
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.