Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10607171
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 ga.
26 ga.
Enthält:
Kolbenschutz
Standard-Kolben
Menge:
10 Packung
6 Packungen
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Enthält Menge unitSize
10607171 10 μl 26 ga. Kolbenschutz Je 1 Stück
10518502 5 μl 26 ga. Kolbenschutz Je 1 Stück
12937536 10 μl 26 ga. Kolbenschutz 10 Packung -
10127070 10 μl 26 ga. Kolbenschutz 6 Packungen 6 Stück
11941134 25 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10229010 50 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10625471 100 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10559072 250 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
10771422 500 μl 25 ga. Standard-Kolben Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10607171 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 002000
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Enthält Kolbenschutz
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Mikrovolumen-Spritze
Graduierungen Groß - 1,0 μl, Klein - 0,2 μl
Modell Gehäuse 10F
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Befestigt
Graduated Ja