Learn More
SGE™ Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10065620
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 G
25 ga
26 G
26 ga
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0,47 mm
0.47 mm
0.5 mm
Menge:
1/Packung
6/Pckg.
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10065620
Marke: SGE™ 003050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Individuell eingeschliffene Edelstahlkolben, nicht austauschbar, nicht ersetzbar
  • Spritzen mit einem Volumen von 5 und 10 μl haben einen Zylinderdurchmesser von 6.5 mm, eine Skalenlänge von 54.1 mm und werden mit einer 50 mm langen 26 Gauge-Kanüle geliefert
  • Spritzen mit einem Volumen von
  • 25 bis 500 μl haben einen Zylinderdurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine 50 mm lange 25 Gauge-Kanüle Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxykleber am Zylinder befestigt Modelle mit austauschbarer Kanüle verfügen über eine Dichtung aus PTFE sowie eine Feder und Mutter zum Abdichten
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 25 ga
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.5 mm
Enthält Standard-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Modell 25 R
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 25 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar
Graduated Ja