Learn More
SGE™ Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10278720
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 G
25 ga
26 G
26 ga
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0,47 mm
0.47 mm
0.5 mm
Menge:
1/Packung
6/Pckg.
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle Menge Packungsgröße
10278720 10 μl 26 ga 0.47 mm Einzeln 1 Stück
10025590 5 μl 26 G 0,47 mm 1/Packung 1 Stück
10288720 10 μl 26 G 0.47 mm 6/Pckg. -
10065620 25 μl 25 ga 0.5 mm 1/Packung 1 Stück
10228820 100 μl 25 ga 0.5 mm Einzeln 1 Stück
10645851 250 μl 25 G 0.5 mm 1/Packung 1 Stück
10421031 500 μl 25 G 0.5 mm 1/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10278720 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 002050
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 ga
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Enthält Kolbenschutz
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Modell 10R
Menge Einzeln
Volumen (metrisch) 10 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 49,78 mm
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar
Graduated Ja