Learn More
Trajan™ Shimadzu 14A Liner
Artikelnummer. 12944011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12944011 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12944011 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0920831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 €
    181.95 € / 5 Stück
    Sparen 25.05 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner, Split/Splitless-Liner mit Einzelverjüngung
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 99 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Shimadzu 14 A GC