Learn More
Trajan™ SI-7 SOLIDS SYRINGE
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Pyrolyse-Chromatographieanwendungen
- Arbeitet in Verbindung mit Pyrojektor II, der thermisch im Wesentlichen nichtflüchtige Moleküle in flüchtige Fragmente zersplittert, wodurch sie für die chromatographische Analyse geeignet sind
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 25 G |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Feststoffeinspritzung auf dem SGE-Pyrojektor |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Produkttyp | Feststoffspritze |