Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Device Only
Artikelnummer. 15299173
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25/0,32 mm
Anschlüsse B und C 0,25/0,32 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0,25/0,32 mm
0,53 mm
1,1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15299173
Marke: SGE™ 123723
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität
  • Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Typ Port-Splitter
Außendurchmesser (metrisch) 1,1 mm
Innendurchmesser (metrisch) Anschlüsse B und C 0,25/0,32 mm
Zur Verwendung mit SGE Silflow Microchannel Gerät