Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrulen-Starterkits
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule
Innendurchmesser 0,32 mm Säule
Innendurchmesser 0,53 mm Säule
Enthält:
Tem Verbindungsstücke mit 0.8 mm ID und 2 Muttern
Zehn 0.5-mm-Verbindungsstücke und 2 Muttern
Zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innebndurchmesser und 2 Muttern
Zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innendurchmesser und 2 Muttern sowie zwei Basis-Einlassdichtungen, zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innendurchmesser und 2 Muttern sowie 2 Basis-Einlassdichtungen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Die Ferrule und die Mutter sind aus identischem Material gefertigt und dehnen sich mit der gleichen Geschwindigkeit aus und schrumpfen, wie die Temperatur steigt und fällt. Verwendung mit den meisten gängigen GC/MS-Geräteschnittstellen.
SilTite Dichtungen
- Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
- Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
- Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
- Ideal für Hochdruck-Applikationen
- Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
- Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
- Nicht-Swagelok™-Muttern mit zwei Kerben an der Außenfläche
- Der Innenkonus der Mutter entspricht dem Winkel der Ferrule, wodurch ein gleichmäßiges Schließen der Ferrule um die gesamte Säule gewährleistet wird, was Undichtigkeiten vermeidet
- Die Ferrulen können leicht von der Mutter entfernt werden, während sie noch an der Kapillarsäule befestigt sind
- Wiederverwendbar
- Für GC/MS-Schnittstellenanschlüsse: 10 Ferrulen und 2 Muttern
- Für Split-/Splitlose Injektoren: 10 Ferrulen, 2 Muttern und 2 SilTite Einlassdichtungen auf Goldbasis
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrulenkit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS-Schnittstellenanschlüsse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innendurchmesser 0,32 mm Säule |
| Material | Metall |
| Menge | 10/Pckg. |
| Enthält | Zehn 0.5-mm-Verbindungsstücke und 2 Muttern |