Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrulenstarterkits
Artikelnummer. 12967091
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule
Innendurchmesser 0,32 mm Säule
Innendurchmesser 0,53 mm Säule
Enthält:
Tem Verbindungsstücke mit 0.8 mm ID und 2 Muttern
Zehn 0.5-mm-Verbindungsstücke und 2 Muttern
Zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innebndurchmesser und 2 Muttern
Zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innendurchmesser und 2 Muttern sowie zwei Basis-Einlassdichtungen, zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innendurchmesser und 2 Muttern sowie 2 Basis-Einlassdichtungen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Packungsgröße
12967091 Innendurchmesser 0,53 mm Säule Tem Verbindungsstücke mit 0.8 mm ID und 2 Muttern 1 Set
12604945 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule Zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innebndurchmesser und 2 Muttern 1 Stück
12957091 Innendurchmesser 0,32 mm Säule Zehn 0.5-mm-Verbindungsstücke und 2 Muttern 1 Set
12684935 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule Zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innendurchmesser und 2 Muttern sowie zwei Basis-Einlassdichtungen, zehn Ferrulen mit 0,4 mm Innendurchmesser und 2 Muttern sowie 2 Basis-Einlassdichtungen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12967091 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 073202
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
Die Ferrule und die Mutter sind aus identischem Material gefertigt und dehnen sich mit der gleichen Geschwindigkeit aus und schrumpfen, wie die Temperatur steigt und fällt. Verwendung mit den meisten gängigen GC/MS-Geräteschnittstellen.
SilTite Dichtungen
  • Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
  • Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
  • Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
  • Ideal für Hochdruck-Applikationen
  • Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
  • Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
SilTite Muttern
  • Nicht-Swagelok™-Muttern mit zwei Kerben an der Außenfläche
  • Der Innenkonus der Mutter entspricht dem Winkel der Ferrule, wodurch ein gleichmäßiges Schließen der Ferrule um die gesamte Säule gewährleistet wird, was Undichtigkeiten vermeidet
  • Die Ferrulen können leicht von der Mutter entfernt werden, während sie noch an der Kapillarsäule befestigt sind
  • Wiederverwendbar
Inhalt des Starterkits
  • Für GC/MS-Schnittstellenanschlüsse: 10 Ferrulen und 2 Muttern
  • Für Split-/Splitlose Injektoren: 10 Ferrulen, 2 Muttern und 2 SilTite Einlassdichtungen auf Goldbasis
Spezifikation
Typ Ferrulenkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS-Schnittstellenanschlüsse
Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser 0,53 mm Säule
Material Metall
Menge 10/Pckg.
Enthält Tem Verbindungsstücke mit 0.8 mm ID und 2 Muttern