Learn More
Trajan™ SolGel-1ms Säule
Artikelnummer. 12915531
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12915531
Marke: Trajan™ 054793
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SolGel-1ms-Säule ist eine robuste, nicht polare Hochtemperaturphase für MS-Anwendungen
  • Hochinerte Säule
  • Geringes Säulenbluten
  • Erhöhte Empfindlichkeit bei der Analyse
  • Hochtemperatur
Spezifikation
Max. Temperatur 360 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Van-Der-Waals-Wechselwirkung
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase 100 % Dimethylpolysiloxan
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Phthalaten, Chlorierte Aromaten, Herbizidanalyse, Nitroaromaten, Organische Chlorpestizide, Organophosphorpestizide, Paraffine, Erdöl, Phthalate, Polywachs, Pyrethroide, Analyse von Halbflüchtigen, Xylene Analyse
Temperaturbereich 0 °C bis 340/360 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Verpackungsmaterial SolGel-1ms™
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas