Learn More
SGE™ X5 GC Liner for Hewlett-Packard Splitless ID=2mm, Deactivated
Beschreibung
- Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
- Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
- Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion
Specifications
Specifications
| Produkttyp | GC Splitless Quarz-Direkt-Liner |
| Menge | 5/Pckg. |
| Länge (metrisch) | 7,85 cm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.61 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |