Learn More
Trajan™ Syringe,5μl,Fixed Needle, Superflex, Standard FLEXIBLE
Beschreibung
- Mikrovolumen-Spritze SuperfleX Kolben
- Schräge Spitze
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Produkttyp | Mikrovolumen-Spritze |
| Modell | 5 FX |
| Nummer der Kanülenspitze | 2 |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
| Mehr anzeigen |