Learn More
SGE™ Thermo Scientific™ Spritzen für GC-Autosampler
Artikelnummer. 10579072
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,018 in.
0,024 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Länge (angloamerikanisch) Kanüle unitSize
10579072 26 G Abnehmbar 0,018 in. 2 in. 1 Stück
11947234 23 G Befestigt 0,024 in. 2,7 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10579072 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 000655
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eingebundene SGE's Diamond Spritzentechnologie
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: ±1 % (abgegebene Menge) (±2 % für 0.5 μl- und 1 μl-Spritzen)
  • Außendurchmesser des Borosilikatglaszylinders: 0.5 μl = 6.5 mm, 1 μl = 8 mm, 5 μl bis 250 μl = 6.5 mm
  • Skalenlänge: 0.5 μl = 27.05 mm, 1 μl bis 250 μl = 54.1 mm
  • Rückverfolgbarkeit internationaler Normen
  • Art der Nadelspitze: Konus
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.314 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Varian, Bruker
Anschlusstyp Abnehmbar