Learn More
SGE™ Thermo Scientific™ Spritzen für GC-Autosampler
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,018 in.
0,024 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: ±1 % (abgegebene Menge) (±2 % für 0.5 μl- und 1 μl-Spritzen)
- Außendurchmesser des Borosilikatglaszylinders: 0.5 μl = 6.5 mm, 1 μl = 8 mm, 5 μl bis 250 μl = 6.5 mm
- Skalenlänge: 0.5 μl = 27.05 mm, 1 μl bis 250 μl = 54.1 mm
- Rückverfolgbarkeit internationaler Normen
- Art der Nadelspitze: Konus
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2,7 in. |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Produkttyp | GC-Autosampler-Spritze |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Mehr anzeigen |