Learn More
Trajan™ Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GC-Schnittstellenanschluss |
| Material | SilTite Metall |
| Menge | 10 Ferrulen, 2 Muttern |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.32 mm |