Learn More
Trajan™ Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Artikelnummer. 12927101
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.10 bis 0.25 mm
0.32 mm
0.45 bis 0.53 mm
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
12927101 0.45 bis 0.53 mm 1 Set
10493392 0.32 mm 1 Stück
10072452 0.10 bis 0.25 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12927101
Marke: Trajan™ 073452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Leckagen
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Typ GC-Schnittstellenanschluss
Material SilTite Metall
Menge 10 Ferrulen, 2 Muttern
Innendurchmesser (metrisch) 0.45 bis 0.53 mm