Learn More
Trajan™ Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Artikelnummer. p-4824148
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.10 bis 0.25 mm
0.32 mm
0.45 bis 0.53 mm
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10493392
Marke: Trajan™ 073451
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Leckagen
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Typ GC-Schnittstellenanschluss
Material SilTite Metall
Menge 10 Ferrulen, 2 Muttern
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm