Learn More
Trajan™ Thermo Scientific Trace und Focus GC-Liner
Artikelnummer. 12934051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Pckg.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12934051 5/Pckg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12934051 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 092142
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner, PTV-Liner
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) 120 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1,75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 2,75 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Trace und Focus GCs