missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Varian 1078/1079 Liner
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Varian/Bruker Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 54 mm |
| Product Type | GC-Einlass-Liner, Direkt-Liner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varian 1078/1079 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?