Learn More
Eurofins DiscoverX SGK2 Protein, Unactive
Beschreibung
GenBank NM_016276. The recombinant protein contains an amino acid substitution S416D with reference to the native sequence. The S416D mutation in the beta isoform is analogous to the S356D substitution in the alpha isoform and S422D in SGK1, both of which are reported to increase activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 45.7 kDa |
| Menge | 10 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Truncated |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥69% |
| Protein | SGK2, unactive |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.