Learn More
Invitrogen™ Human SGKL (SGK3), GST Tag Recombinant Protein
Beschreibung
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Catalytic.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q96BR1 |
| Konzentration | See Label |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
| Zusammensetzung | 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 23678 |
| Molekulargewicht | 74.3 kDa |
| Name | Human SGKL (SGK3), GST Tag |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | For research use only. Not for use in diagnostic procedures |
| Gen-Alias | 2510015P22Rik; A330005P07Rik; CISK; cytokine-independent survival kinase; DKFZp781N0293; fy; fz; Serine/threonine-protein kinase Sgk3; serum glucocorticoid regulated kinase 3; serum/glucocorticoid regulated kinase 3; serum/glucocorticoid regulated kinase family member 3; serum/glucocorticoid regulated kinase family, member 3; serum/glucocorticoid-regulated kinase 3; Serum/glucocorticoid-regulated kinase-like; SGK2; SGK3; Sgkl |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.