missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SH3BGRL Antibody (OTI2C7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45013-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SH3BGRL Monoclonal antibody specifically detects SH3BGRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| SH3BGRL | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2C7 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| MGC117402, SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like, SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein, SH3BGR, SH3-binding domain glutamic acid-rich protein like | |
| Full length human recombinant protein of human SH3BGRL(NP_003013) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Signal Transduction | |
| 6451 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur