Learn More
SH3BGRL Antibody (OTI8F7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen SH3BGRL
Klon OTI8F7
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306422
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45012-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306429
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45012-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SH3BGRL Monoclonal antibody specifically detects SH3BGRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SH3BGRL
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
MGC117402, SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like, SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein, SH3BGR, SH3-binding domain glutamic acid-rich protein like
Full length human recombinant protein of human SH3BGRL (NP_003013) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI8F7
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
6451
IgG1
>95%