Learn More
New Brunswick Scientific™ Innova™ 2350 Tischaufsatzschüttler für den Einsatz im Freien
Artikelnummer. p-8015674
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm
5,1 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11399834
Marke: New Brunswick Scientific™ M11910032
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Plattformschüttler eignen sich für den Einsatz mit austauschbaren Plattformen, Klammern und Reagenzgläsern. New Brunswick Scientific™ Innova™ 2350 Tischaufsatzschüttler für den Außeneinsatz eignen sich optimal zum Schütteln unter Umgebungsbedingungen auf der Arbeitsfläche, in einem Inkubator bzw. in warmen oder kalten Räumen.
  • Ein dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Graugussgehäuse sorgt für jahrelangen vibrationslosen und störungsfreien Betrieb
  • Der leise Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung
  • Schütteldrehzahlen von 25 bis zu 500 U/min (±1 U/min) sorgen für vielseitige Möglichkeiten bei der Kultivierung vieler Zelltypen.
  • Drehzahlregelung und Anzeige in Drehzahlschritten von 1 U/min
  • Mit akustischem und optischem Alarm, Timer (0 bis 99.9 Std.) mit Dauerbetrieb oder automatischer Abschaltung am Ende der Studie
  • Geschlossene Elektronik und Mechanik verhindern interne Beschädigungen durch unbeabsichtigtes Verschütten
  • Die vielseitige Zubehörplattform mit 46×46 cm (18×18 in.) (separat erhältlich) bietet Platz für bis zu 2 6 l-Erlenmeyerkolben
  • Die niedrige Bauweise (unter 6 in./15 cm) ermöglicht die Verwendung von mehreren Schüttlern in Inkubatoren oder Klimaschränken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 5,1 cm
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 220/230 V, 50/60 Hz
Aufnahmevermögen 8 x 6-l-Erlenmeyerkolben
Abmessungen (L x B x H) 61 x 91,4 x 16,3 cm
Länge (metrisch) Plattform 91 cm
Breite (metrisch) Plattform 61 cm
Modell Innova 2350 offener Tischschüttler
Anzahl Positionen 8