Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit stapelbaren Thermo Scientific™ Shake 'n' stack™ Hybridisierungsöfen. Die platzsparende Bauweise und die hervorragende Temperaturkonstanz sind ideal für molekularbiologische Labore. Jedes Gerät kann entweder mit Rotisserie oder mit Schüttelplattform für zusätzliche Flexibilität verwendet werden. Bis zu drei Öfen können gestapelt und für verschiedene Anwendungen bei unterschiedlichen Temperaturen genutzt werden.
- Präzise Temperaturregelung für äußerst zuverlässige, reproduzierbare Versuchsergebnisse
- Äußerst präzise Temperaturverteilung und -konstanz
- Mehrere Rotisseriebefestigungen bieten Flexibilität bei der Wahl der Verbrauchsmaterialien, austauschbare Rotisserie/Schüttelplattform für Hybridisierungs- und Waschschritte
- Stapelbar zur besseren Nutzung des Laborplatzes
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit zur Protokolloptimierung
Kompatibel mit:
- Schüttelplattform (222000): Bietet eine lineare Schüttelbewegung, die sich für Membranwaschvorgänge und Gel-Entfärbung eignet. Variable Drehzahlregelung; schnell und einfach mit Rotisserie austauschbar.
- Zwei mittelgroße Flaschen, ein Flaschenhalter, ein Netz und Hybridisierungsleitfaden (222060)
- Rotisserie aus Edelstahl, 35 mm-Klemmen, für 10 Flaschen (222041)
- Delrin™ Kunststoffrotisserie, 35 mm Halter, für 10 Flaschen (kann große, mittelgroße und kleine Flaschen aufnehmen) (222032)
- Rotisserie aus Edelstahl, 70 mm-Klemmen, für 4 Flaschen (222033)
- Delrin Kunststoffrotisserie für Einwegröhrchen, für bis zu 25 x 15 ml-Röhrchen und 30 x 50 ml-Röhrchen (222042)
- Delrin Kunststoffrotisserie für Einwegröhrchen, für bis zu 50 x 15 ml-Röhrchen und 16 x 50 ml-Röhrchen (222043)
- Delrin Kunststoffrotisserie für Einwegröhrchen, für bis zu 44 x 50 ml-Röhrchen (222044)
- Auffangschale (222051)
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Digital |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml, 50 ml |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Aufnahmevermögen | 10 Medium -Flaschen |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| No. of Places | 10 |
| Temperaturbereich (metrisch) | +35° bis +85 ° C |
| Typ | Hybridisierungs-Inkubator |
| Display | LED |
| Mehr anzeigen |