Learn More
Labnet™ VorTemp™ 56 Schüttel-Inkubator für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10015384
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
200 bis 1200 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
10015384 200 bis 1200 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10015384 Lieferant Labnet™ Lieferanten-Nr. S2056A220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3452.50 €
    2493.14 € / 1 Stück
    Sparen 959.36 €
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für das gleichzeitige Erhitzen und Mischen von Proben. Der Labnet™ VorTemp™ 56 Schüttel-Inkubator für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Bakterienkulturen in Röhrchen u
  • Mit austauschbaren Plattformen
  • Die Temperatur kann über einen großen Bereich eingestellt werden
  • Die mechanische Konvektion sorgt für eine einheitliche und stabile Umgebung
  • Kann in Kühlräumen für Anwendungen unterhalb der Raumtemperatur verwendet werden
  • Anpassbare Schüttelgeschwindigkeit und Beschleunigungsraten
  • Isolierte Kammer zur Aufrechterhaltung der Temperatur und Reduzierung von Betriebslärm
Spezifikation
Orbit 3 mm
Drehzahlbereich 200 bis 1200 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 99 °C
Aufnahmevermögen 56 x 1,5/2,0 ml
Produkttyp Schüttler-Inkubator
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 310 mm
Höhe (metrisch) 230 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Gewicht (metrisch) 11 kg
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten/Mikroröhrchen
Zeitschaltbereich 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb