Learn More
SPEX CertiPrep™ Mixer/Mill™ Hochenergie-Kugelmühle
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 53 x 56 x 36 cm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| PS | 1425 U/min bei 50 Hz |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Geschwindigkeit | 875 Zyklen/min |
| Spannung | 230 V |