Learn More
Buerkle™ Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
- PVC
- Dickwandig, bruchfest
- Weitgehend säure- und laugenbeständig
- Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
- Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 230 x 40 mm |
| Beschreibung | Fotoschalen |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Länge (metrisch) | 140 mm (Innensockel), 180 mm (Außenrand) |
| Material | PVC |
| Typ | Flach |
| Breite (metrisch) | 190 mm (Innensockel), 230 mm (Außenrand) |
| Enthält | Rippen unten |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,57 in. |
| Mehr anzeigen |