Learn More
Buerkle™ Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet
Artikelnummer. 10108281 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Farbe:
Rot
Weiß
schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10108281
Marke: Buerkle™ 42022018
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
  • PVC
  • Dickwandig, bruchfest
  • Weitgehend säure- und laugenbeständig
  • Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 240 x 320 x 50 mm
Beschreibung Fotoschalen
Farbe Rot
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 190 mm (Innensockel), 240 mm (Außenrand)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 260 mm (innerer Sockel), 320 mm (äußerer Sockel)
Enthält Rippen unten
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Form Rechteckig