Learn More
Buerkle™ Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet
Artikelnummer. 10209120 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Farbe:
Rot
Weiß
schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Farbe unitSize
10209120 590 x 680 x 70 mm Weiß 1 Stück
10222011 180 x 230 x 40 mm Weiß 1 Stück
10090491 180 x 230 x 40 mm Rot 1 Stück
10232011 240 x 320 x 50 mm Weiß 1 Stück
10108281 240 x 320 x 50 mm Rot 1 Stück
10075220 240 x 320 x 50 mm schwarz 1 Stück
10405441 320 x 370 x 50 mm Weiß 1 Stück
10720832 320 x 370 x 50 mm Rot 1 Stück
10648311 320 x 370 x 50 mm schwarz 1 Stück
10116120 370 x 470 x 60 mm Weiß 1 Stück
10340341 480 x 580 x 60 mm Weiß 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10209120
Marke: Buerkle™ 42021050
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
  • PVC
  • Dickwandig, bruchfest
  • Weitgehend säure- und laugenbeständig
  • Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 590 x 680 x 70 mm
Beschreibung Fotoschalen
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 70 mm
Länge (metrisch) 510 mm (Innensockel), 590 mm (Außenrand)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 610 mm (Innensockel), 680 mm (Außenrand)
Enthält Rippen unten
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Form Rechteckig