Learn More
Buerkle™ Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet
Artikelnummer. p-8002754 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Farbe:
Rot
Weiß
schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10222011
Marke: Buerkle™ 42021013
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Fotoschale mit flacher Form und Bodenrillen, Randform abgerundet aus hochwertigem PVC eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Diese Fotoschalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne Bodenrillen, in ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und schwarz. Die Ausführung mit Bodenrillen eignet sich hervorragend als Fotoschale/Entwicklerschale. Die erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen. Die Ausführung ohne Bodenrillen eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt.
  • PVC
  • Dickwandig, bruchfest
  • Weitgehend säure- und laugenbeständig
  • Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig von -30°C bis max. +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 180 x 230 x 40 mm
Beschreibung Fotoschalen
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 140 mm (Innensockel), 180 mm (Außenrand)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 190 mm (Innensockel), 230 mm (Außenrand)
Enthält Rippen unten
Höhe (angloamerikanisch) 1,57 in.
Form Rechteckig