Learn More
Buerkle™ Drei-Wege-Ventil
Artikelnummer. 10602391 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PVDF
Polypropylen/Polyethylen
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchm.
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm.
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm.
Gesamtbreite (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Zur Verwendung mit Gesamtbreite (metrisch) Packungsgröße
10602391 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm. 6 mm 1 Stück
10454671 PVDF Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchm. 4 mm 1 Stück
10232331 PVDF Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm. 6 mm 1 Stück
10777265 PVDF Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser 8 mm 1 Stück
10054564 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser 8 mm 1 Stück
10018270 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser 4 mm 1 Stück
10798711 PVDF Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm. 8 mm 1 Stück
10221711 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm. 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10602391 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 86060080
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zwei- und Dreiwegeventile werden für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet, um den Fluss zu lösen , ihn zu blockieren oder seine Richtung umzukehren
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Fluss freizugeben, ihn zu sperren oder die Richtung zu wechseln
PVDF-Dreiwegeventile:
  • ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, für Lebensmittel geeignet
  • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
PP/PE-Dreiwegeventile:
  • für den industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
  • Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Red
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Control
Zur Verwendung mit Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm.
Enthält Montageplatte
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Material Polypropylen/Polyethylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C
Gesamtbreite (metrisch) 6 mm
Typ 3-Wege-Ventil
Länge (metrisch) 54 mm