Learn More
Buerkle™ Drei-Wege-Ventil
Beschreibung
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Fluss freizugeben, ihn zu sperren oder die Richtung zu wechseln
PVDF-Dreiwegeventile:
- ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, für Lebensmittel geeignet
- Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
PP/PE-Dreiwegeventile:
- für den industriellen Einsatz, rot/weiß
- Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
- Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EC |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser |
| Enthält | Montageplatte |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 40 °C |
| Material | PVDF |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Gesamtbreite (metrisch) | 8 mm |
| Typ | 3-Wege-Ventil |
| Breite (metrisch) | 8 mm |