Learn More
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen
Artikelnummer. 10034780 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm
Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm
Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm
Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm
Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm
Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm
Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe unitSize
10034780 Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm Weiß 1 Stück
10085110 Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm Rot 1 Stück
10140071 Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm Weiß 1 Stück
10279270 Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm Rot 1 Stück
10798311 Innere Basis: 110 x 160 mm; äußerer Rand: 150 x 200 mm Schwarz 1 Stück
10708351 Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm Weiß 1 Stück
11833542 Innere Basis: 140 x 190 mm; äußerer Rand: 180 x 230 mm Schwarz 1 Stück
10566752 Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm Weiß 1 Stück
10219040 Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm Rot 1 Stück
10118281 Innere Basis: 190 x 260 mm; Außenrand: 240 x 320 mm Schwarz 1 Stück
10527332 Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm Weiß 1 Stück
10157190 Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm Rot 1 Stück
10015170 Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm Schwarz 1 Stück
10667711 Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm Weiß 1 Stück
10176210 Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm Rot 1 Stück
11843542 Innere Basis: 310 x 410 mm; äußerer Rand: 370 x 470 mm Schwarz 1 Stück
10751601 Innere Basis:420 x 510 mm; Außenrand:480 x 580 mm Weiß 1 Stück
10190492 Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm Schwarz 1 Stück
18 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10034780
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 42031050
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Aus hochwertigem festem PVC. Buerkle™ Fotoschalen in niedriger Form ohne Bodenrillen eignen sich für viele Anwendungen im Labor oder Lager.
  • PVC
  • Flache Form
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Abmessungen (L x B) Innere Basis: 510 x 610 mm; äußerer Rand: 590 x 680 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 70 mm
Länge (metrisch) 510 mm (innerer Sockel), 590 mm (äußerer Sockel)
Material PVC
Typ Flach
Breite (metrisch) 610 mm (innerer Sockel), 680 mm (äußerer Sockel)
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Form Rechteckig
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.